(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dimethoxycinnamonitrile
OR963888-1G
OR963888-5G
APOSOR963888-1GEA
161
EUR
APOSOR963888-1G
APOSOR963888-5G
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001931 CAS-Nummer: 6443-72-7 |