2-Hydroxyacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Phenacylhydroxyid, α-Hydroxyacetophenon, ω-Hydroxyacetophenon
OR963976-100G
APOSOR963976-100GEA
125
EUR
APOSOR963976-100G
2-Hydroxyacetophenon 95%
2-Hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 126 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 83…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041829 CAS-Nummer: 582-24-1 |