2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963995-5G
APOSOR963995-5GEA 213 EUR
APOSOR963995-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyd 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683052
CAS-Nummer: 136507-15-8