6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964112-5G
APOSOR964112-5GEA 143 EUR
APOSOR964112-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 95%
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090494
CAS-Nummer: 120-15-0