H-D-Lys(Z)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR964205-100G OR964205-25G OR964205-5G
APOSOR964205-100GEA 0 EUR
APOSOR964205-100G APOSOR964205-25G APOSOR964205-5G
H-D-Lys(Z)-OH 97%
H-D-Lys(Z)-OH
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063120
CAS-Nummer: 34404-32-5