3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(3-Methoxyphenyl)propansäure
OR964229-25G
APOSOR964229-25GEA 111 EUR
APOSOR964229-25G
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure 97%
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014027
CAS-Nummer: 10516-71-9