3,3-Dimethylbutyraldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,3-Dimethylbutanal
OR964405-10G OR964405-25G OR964405-100G OR964405-1G OR964405-5G
APOSOR964405-10GEA 0 EUR
APOSOR964405-10G APOSOR964405-25G APOSOR964405-100G APOSOR964405-1G APOSOR964405-5G
3,3-Dimethylbutyraldehyd 97%
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel: C₆H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042807
CAS-Nummer: 2987-16-8