6-Chloro-L-Tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964662-1G OR964662-250MG OR964662-500MG OR964662-100MG
APOSOR964662-1GEA 690 EUR
APOSOR964662-1G APOSOR964662-250MG APOSOR964662-500MG APOSOR964662-100MG
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
6-Chloro-L-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683925
CAS-Nummer: 33468-35-8