3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Butynylamine hydrochloride, 3-Butyn-1-ylammonium chloride, But-3-yn-1-ylammonium chloride, But-3-yn-1-amine hydrochloride
OR964735-250MG OR964735-5G OR964735-25G
APOSOR964735-250MGEA 0 EUR
APOSOR964735-250MG APOSOR964735-5G APOSOR964735-25G
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Formel: C₄H₇N·HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658391
CAS-Nummer: 88211-50-1