3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964762-1G
OR964762-250MG
APOSOR964762-1GEA
405
EUR
APOSOR964762-1G
APOSOR964762-250MG
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11857697 CAS-Nummer: 1138444-24-2 |