3-Aminophthalsäure, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR964780-1G OR964780-25G OR964780-5G OR964780-10G
APOSOR964780-1GEA 31.9 EUR
APOSOR964780-1G APOSOR964780-25G APOSOR964780-5G APOSOR964780-10G
3-Aminophthalsäure, technische Qualität
3-Aminophthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: 183 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 5434-20-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR