5-Methoxy-7-azaindole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR964856-5G
APOSOR964856-5GEA 87 EUR
APOSOR964856-5G
5-Methoxy-7-azaindole 97%
5-Methoxy-7-azaindole
Formel: C8H8N2O
Molecular Weight: 148,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659675
CAS-Nummer: 183208-36-8