2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964876-10G OR964876-1G OR964876-5G
APOSOR964876-10GEA 928 EUR
APOSOR964876-10G APOSOR964876-1G APOSOR964876-5G
2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molecular Weight: 194.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001117
CAS-Nummer: 16867-35-9