3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Boc-3-morpholineacetic acid, 4-Boc-3-Carboxymethylmorpholine
OR964953-1G OR964953-250MG
APOSOR964953-1GEA 374 EUR
APOSOR964953-1G APOSOR964953-250MG
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Molecular Weight: 245,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114891
CAS-Nummer: 859155-89-8