1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964966-1G
OR964966-250MG
APOSOR964966-1GEA
172
EUR
APOSOR964966-1G
APOSOR964966-250MG
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
Formel:
C₉H₁₂ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08691240 CAS-Nummer: 74788-46-8 |