3-Ethylpyridin-2-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965045-10G
OR965045-1G
OR965045-5G
APOSOR965045-10GEA
864
EUR
APOSOR965045-10G
APOSOR965045-1G
APOSOR965045-5G
3-Ethylpyridin-2-amine 96%
3-Ethylpyridin-2-amine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774120 CAS-Nummer: 42753-67-3 |