3-(2-Hydroxyethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR965089-1G
OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA
66.7
EUR
APOSOR965089-1G
APOSOR965089-5G
3-(2-Hydroxyethyl)phenol 95%
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Siedepunkt: 168…173 °C Dichte: 1,082 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
13398-94-2 |