tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-tert-Butoxycarbonyl-2-isopropylhydrazine, 3-(Isopropyl)carbazic Acid tert-Butyl Ester, 1-Boc-2-isopropylhydrazine, tert-Butyl 2-isopropylhydrazinecarboxylate
OR965099-5G
APOSOR965099-5GEA 74.1 EUR
APOSOR965099-5G
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 174,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14635748
CAS-Nummer: 16689-35-3