tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Boc-3-(iodomethyl)-pyrrolidine
OR965122-1G OR965122-500MG
APOSOR965122-1GEA 393 EUR
APOSOR965122-1G APOSOR965122-500MG
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈INO₂
Molecular Weight: 311.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059333
CAS-Nummer: 479622-36-1