3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965267-1G OR965267-250MG
APOSOR965267-1GEA 364 EUR
APOSOR965267-1G APOSOR965267-250MG
3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07788402
CAS-Nummer: 6451-26-9