2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965333-1G
OR965333-250MG
OR965333-5G
APOSOR965333-1GEA
284
EUR
APOSOR965333-1G
APOSOR965333-250MG
APOSOR965333-5G
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809613 CAS-Nummer: 61449-65-8 |