1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965394-1G OR965394-250MG
APOSOR965394-1GEA 538 EUR
APOSOR965394-1G APOSOR965394-250MG
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04968784
CAS-Nummer: 137890-05-2