2-Brom-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR965427-250MG OR965427-1G
APOSOR965427-250MGEA 437 EUR
APOSOR965427-250MG APOSOR965427-1G
2-Brom-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridin
2-Brom-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922819
CAS-Nummer: 1042141-33-2