2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965459-1G
OR965459-5G
APOSOR965459-1GEA
270
EUR
APOSOR965459-1G
APOSOR965459-5G
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine 95%
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01717314 CAS-Nummer: 53356-51-7 |