4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
OR965482-25G OR965482-5G
APOSOR965482-25GEA 253 EUR
APOSOR965482-25G APOSOR965482-5G
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 98%
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₉H₈N₄
Molecular Weight: 172,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317832
CAS-Nummer: 66521-66-2