4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965552-1G
APOSOR965552-1GEA 178 EUR
APOSOR965552-1G
4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
4-Phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462204
CAS-Nummer: 10199-68-5