4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Morpholinomethyl)thiazol-2-amine
OR965574-100MG OR965574-1G OR965574-250MG
APOSOR965574-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR965574-100MG APOSOR965574-1G APOSOR965574-250MG
4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine 97%
4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine
Formel: C₈H₁₃N₃OS
Molecular Weight: 199.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06340096
CAS-Nummer: 3008-61-5