3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965593-1G OR965593-250MG
APOSOR965593-1GEA 0 EUR
APOSOR965593-1G APOSOR965593-250MG
3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Methoxymethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871355
CAS-Nummer: 32194-76-6