2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965602-1G OR965602-250MG
APOSOR965602-1GEA 719 EUR
APOSOR965602-1G APOSOR965602-250MG
2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin 95%
2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691143
CAS-Nummer: 32829-09-7