3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965652-1G OR965652-250MG
APOSOR965652-1GEA 45.1 EUR
APOSOR965652-1G APOSOR965652-250MG
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formel: C9H7NO2
Molecular Weight: 161,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234486
CAS-Nummer: 5689-33-8