4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965736-1G OR965736-5G
APOSOR965736-1GEA 168 EUR
APOSOR965736-1G APOSOR965736-5G
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine
Formel: C₉H₈N₄
Molecular Weight: 172,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03305477
CAS-Nummer: 66521-70-8