6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-6-chloro-2-methoxypyrimidine
OR965821-1G
OR965821-250MG
OR965821-5G
APOSOR965821-1GEA
143
EUR
APOSOR965821-1G
APOSOR965821-250MG
APOSOR965821-5G
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₆ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11053596 CAS-Nummer: 3286-55-3 |