2-Acetylquinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965860-1G OR965860-5G
APOSOR965860-1GEA 125 EUR
APOSOR965860-1G APOSOR965860-5G
2-Acetylquinoxaline 95%
2-Acetylquinoxaline
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molecular Weight: 172.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07808559
CAS-Nummer: 25594-62-1