2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-5-thio-1,3,4-thiadiazole, 5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
OR9661-1KG
OR9661-250G
APOSOR9661-1KGEA
174
EUR
APOSOR9661-1KG
APOSOR9661-250G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazol
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₄N₂S₂ Molecular Weight: 132.21 g/mol Schmelzpunkt: 182…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038349 CAS-Nummer: 29490-19-5 EINECS: 249-667-1 |