1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1,3,5-Trimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9684-25G
APOSOR9684-25GEA 150 EUR
APOSOR9684-25G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Molecular Weight: 236,12 g/mol
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659062
CAS-Nummer: 844891-04-9