2,4-Dichloranilin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR9687-1KG OR9687-250G OR9687-100G
APOSOR9687-1KGEA 393 EUR
APOSOR9687-1KG APOSOR9687-250G APOSOR9687-100G
2,4-Dichloranilin 99%
2,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Dichte: 1.567 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007661
CAS-Nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR