Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9691-1G
APOSOR9691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9691-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure 98%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,1454 g/mol
Schmelzpunkt: 195,5…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01720458
CAS-Nummer: 6200-60-8