3-Bromo-1-benzofuran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromobenzofuran
OR9692-250MG
APOSOR9692-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9692-250MG
3-Bromo-1-benzofuran 97%
3-Bromo-1-benzofuran
Formel: C₈H₅BrO
Molecular Weight: 197,04 g/mol
Siedepunkt: 110 °C
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01029425
CAS-Nummer: 59214-70-9