2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,6-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2,6-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
OR9702-100G
OR9702-25G
OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA
228
EUR
APOSOR9702-100G
APOSOR9702-25G
APOSOR9702-1G
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 98%
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213.49 g/mol Schmelzpunkt: 225 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012930 CAS-Nummer: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |