2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Dibrombenzolsulfochlorid, 2,5-Dibrombenzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Dibrombenzol-1-sulfonylchlorid
OR9709-5G
OR9709-1G
APOSOR9709-5GEA
0
EUR
APOSOR9709-5G
APOSOR9709-1G
2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid 97%
2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Br₂ClO₂S Molecular Weight: 334,42 g/mol Schmelzpunkt: 69…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060685 CAS-Nummer: 23886-64-8 UN: 3261 ADR: 8,II |