3-Chlorthioanisol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Chlorphenylmethylsulfid, 1-Chlor-3-(methylthio)benzol

OR9711-100G OR9711-25G OR9711-5G
APOSOR9711-100GEA 364 EUR
APOSOR9711-100G APOSOR9711-25G APOSOR9711-5G
3-Chlorthioanisol 97%
3-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Molecular Weight: 158,65 g/mol
Siedepunkt: 218 °C
Dichte: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040127
CAS-Nummer: 4867-37-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR