(Ethylsulfonyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylphenylsulfon
OR9713-100G
OR9713-25G
APOSOR9713-100GEA
290
EUR
APOSOR9713-100G
APOSOR9713-25G
(Ethylsulfonyl)benzol
(Ethylsulphonyl)benzene
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170,23 g/mol Siedepunkt: 103 °C/0,75mmHg Schmelzpunkt: 35…44 °C Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025081 CAS-Nummer: 599-70-2 EINECS: 209-972-2 |