4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9720-1G OR9720-250MG
APOSOR9720-1GEA 0 EUR
APOSOR9720-1G APOSOR9720-250MG
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formel: C₁₁H₉BrN₂
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659074
CAS-Nummer: 844891-12-9