Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate
OR9735-1G OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9735-1G APOSOR9735-250MG
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₈ClNO₂S
Molecular Weight: 205,66 g/mol
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02956798
CAS-Nummer: 7238-62-2