3-Brom-2-nitrophenol 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 34.8 EUR
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Brom-2-nitrophenol 96%
3-Brom-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445675
CAS-Nummer: 76361-99-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR