2-Amino-3-bromphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9739-1G OR9739-250MG OR9739-5G
APOSOR9739-1GEA 58 EUR
APOSOR9739-1G APOSOR9739-250MG APOSOR9739-5G
2-Amino-3-bromphenol 95%
2-Amino-3-bromphenol
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445676
CAS-Nummer: 116435-77-9