4-Brom-2-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9753-25G OR9753-5G OR9753-100G
APOSOR9753-25GEA 30.6 EUR
APOSOR9753-25G APOSOR9753-5G APOSOR9753-100G
4-Brom-2-chlorpyridin 98%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192,44 g/mol
Schmelzpunkt: 20…20,6 °C
Dichte: 1,734 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840756
CAS-Nummer: 73583-37-6