1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9760-250MG OR9760-1G
APOSOR9760-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9760-250MG APOSOR9760-1G
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₆H₂₄BNO₂
Molecular Weight: 273.18 g/mol
Siedepunkt: 396 °C
Schmelzpunkt: 108.5…109.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08060504
CAS-Nummer: 852227-90-8