4-Amino-3-chlorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9762-100G OR9762-25G OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA 133 EUR
APOSOR9762-100G APOSOR9762-25G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorbenzonitril
4-Amino-3-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052917
CAS-Nummer: 21803-75-8