N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9770-1G OR9770-5G
APOSOR9770-1GEA 202 EUR
APOSOR9770-1G APOSOR9770-5G
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Formel: C₈H₁₅NO
Molecular Weight: 141.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658420
CAS-Nummer: 211814-16-3